Learn More
XY 018, Tocris Bioscience™
ROR/NR1F Antagonists
Marca: Tocris Bioscience 6223/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
XY 018 is a RORγ antagonist (EC50 = 190 nM). Suppresses androgen receptor expression in prostate cancer cell lines. Also inhibits growth of tumors in androgen receptor-positive xenograft models.Especificaciones
| 1873358-87-2 | |
| N-[2′-Fluoro-4′-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl][1,1′biphenyl]-4-yl]-2-nitrobenzeneacetamide | |
| 10 mg |