Learn More
Grant Instruments™ Baños ultrasónicos digitales serie XUB
Description
El intervalo de XUB de los baños de ultrasonidos de sobremesa controlados digitalmente ofrecen un rendimiento fiable y uniforme en una gran variedad de entornos y aplicaciones.Estos baños incorporan tecnología LEAP de frecuencia para garantizar niveles uniformes de actividad por ultrasonidos y ofrecen un alto rendimiento, por lo que aportan un proceso de ultrasonidos exacto y preciso.
- Control de velocidad variable de 500 a 3000 rpm
- Acepta hasta 32 tubos en tres combinaciones/tamaños diferentes
- Se suministra con la unidad cabezal plano VP-1 adicional para la mezcla de un solo tubo
- Las ventosas de goma se adhieren firmemente a la superficie de trabajo y evitan que la unidad se mueva ; también absorben la vibración y evitan su transmisión al banco de trabajo.
- Fácil de operar: seleccione el funcionamiento continuo o táctil y gire la perilla para ajustar la velocidad.
- Plataforma universal de 32 tomas para tres tamaños de tubos (16 × 1,5 ml, 8 × 0,5 ml, 8 × 0,2 ml) y una punta para mezclar tubos individuales de hasta 15 ml
- Rango de temperatura de funcionamiento: + °4 C a 40 °C
Spécification
Spécification
| Temporizador | De 0 a 99 min. |
| Tensión | 230 V |
| Capacidad (métrico) | 17,5 L |
| Fondo (métrico) | 347 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de +5 °C a 70 °C |
| Frecuencia de funcionamiento | De 32 a 38 kHz |
Sécurité et traitement
- Grant M2 ultrasonic solution
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.