Learn More
Sal sódica XTT, TRC
Código de producto. 30457308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457308 50 mg 50 miligramos
30456275 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX75093050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-methoxy-5-[3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-5-(phenylcarbamoyl)tetrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrophenyl]sulfonyloxysodium
CAS 111072-31-2
Fórmula molecular C22 H16 N7 Na O13 S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo XTT Sodium Salt, Sodium 3'-[1-(Phenylaminocarbonyl)-3,4-tetrazolium]bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic Acid, 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
SMILES COc1cc(c(cc1[n+]2nc(nn2c3cc(c(cc3OC)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O[Na])C(=O)Nc4ccccc4)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC [4-metoxi-5-[3-(2-metoxi-4-nitro-5-sulfonatofenil)-5-(fenilcarbamoil)tetrazol-3-io-2-il]-2-nitrofenil]sulfoniloxisodio
Peso molecular (g/mol) 673.521
Formula Weight (peso de la fórmula) 673.015