Learn More
Abcam SAL Sódica XTT, Sal Tetrazolia, Sólida, 25 mg
Código de producto. 32120928 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32120928 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 32120928 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab14631025mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Sal de tetrazolio para ensayos de viabilidad y proliferación celular colorimétrica.
  • Peso molecular: 673,53 g/mol
  • Forma: Sólida
  • Aplicaciones: Utilizado en ensayos colorimétricos para la viabilidad y proliferación celular. La escisión: la escisión de XTT por enzimas deshidrogenasas de células metabólicamente activas produce un formazán altamente colorado y soluble en agua.
  • Ventajas: No requiere un paso de solubilización cristalina formazan, a diferencia de los ensayos MTT.
  • Ejemplos de uso: Se ha utilizado para evaluar lesiones valvulares para analizar válvulas cardíacas criopreservadas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Ubicación de detección Detección en solución
Formulario Sólido
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Sustrato Sustrato enzimático deshidrogenasa
Molécula diana Enzimas deshidrogenasas
Método de detección Colorimétrico
Cantidad 25 mg
Para utilizar con (aplicación) Ensayos colorimétricos para la viabilidad y proliferación celular, evaluación de lesiones valvulares para válvulas cardíacas criopreservadas