Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS Overol desechable T5/6 blanco
Descripción
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overoles
- Transpirable de 50 g/m². SMS Tela
- Capucha elástica de 3 piezas
- Puños y tobillos elásticos
- Cremallera bidireccional con solapa adhesiva
- Sin silicona ni látex.
- Viene sin la etiqueta del pecho
- Sin PFAS
- Consulte el modelo 2618 para obtener información sobre las tallas blancas 4XL-5XL-6XL
Descripción: Chemsplash Xtreme SMS Los 50 monos desechables están fabricados con SMS tejido adecuado para períodos prolongados de uso. Con capucha, puños y tobillos elásticos, con cremallera bidireccional y solapa adhesiva. Sus propiedades fuertes y robustas proporcionan una buena barrera química, especialmente para secar partículas peligrosas, a la vez que son extremadamente cómodos de usar. Ofreciendo el mejor valor dentro de nuestra gama Cat III Tipo 5 y 6. Disponible en blanco, azul, rojo y naranja.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Overoles con capucha |
| Tamaño | S |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tela de SMS |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |