missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XRN2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15978364
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15978364 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15978364 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA565624

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: THEPNFTIIRE EFKPNKPKPC GLCNQFGHEV KDCEGLPREK KGKHDELADS LPCAEGEFIF LRLNVLREYL ERELTMASLP FTFDVERSID DWVFMCFFV Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 98%, rat 98%.

XRN2 gene encodes a 5'-3' exonuclease that promotes transcription termination at cotranscriptional cleavage sites. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XRN2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Xrn2
N.º de referencia del gen Q9H0D6
Alias de gen 5'-3' exoribonuclease 2; Dhm1; DHM1-like protein; DHP protein; Protein Dhm1; Xrn2; XRN2b
Símbolos de los genes Xrn2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human XRN2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104906).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22803
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.