Descripción
- Proporcione a sus invitados comodidad adicional con estas toallas de mano gruesas y suaves.
- Aumente la higiene mediante la dispensación sin contacto de un solo producto: úselo con el H2 Tork Dispensador de toallas con diseño de Elevación o Imagen.
- Deje una impresión duradera en sus invitados: nuestras toallas de papel grandes cuentan con tejido de alta calidad para una experiencia superior.
- Proteja el medio ambiente y ahorre costes: los huéspedes utilizarán menos de estas toallas de mano de alto rendimiento.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Toalla de manos multi-pliegue |
| Longitud (imperial) | 13,39 in |
| Longitud (métrico) | 34 cm |
| Anchura (imperial) | 8,35 in |
| Anchura (métrico) | 21.2 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | etiqueta ecológica de la UE, FSC Crédito MIX, ISO 50001, FSC cadena de custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Blanco |
| Tela | 2-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | etiqueta ecológica de la UE, FSC Crédito MIX, ISO 50001, FSC cadena de custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?