Learn More
Tork Xpress™ Toallas de mano comprimidas suaves y plegables H2
Artikelnummer. 30057827 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Blanco
Pakningsstørrelse:
paquete de 12
Artikelnummer. Color Pakningsstørrelse
30057827 Blanco paquete de 12
1 options
Artikelnummer. 30057827 Leverandør Tork Leverandørnr. 100888
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Los huéspedes disfrutan de una experiencia premium con estas toallas de mano suaves y absorbentes.
  • Brinde mayor comodidad a los huéspedes en establecimientos de alta gama con estas toallas de mano suaves, gruesas y de gran tamaño.
  • Reduzca el consumo de toallas de papel en sus baños y mejore la higiene dispensando una a una.
  • Reduce los residuos y aumenta el ahorro de costes: estas toallas de mano se secan rápidamente y son absorbentes, por lo que los huéspedes no usan tantas.
  • Maximice su espacio: use estas toallas de mano de papel comprimidas con el diseño compacto Tork Xpress™ Dispensador en baños de tráfico bajo a medio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de producto Toalla de manos multi-pliegue
Longitud (imperial) 12,68 in
Longitud (métrico) 32.2 cm
Anchura (imperial) 8,35 in
Anchura (métrico) 21.2 cm
Color Blanco
Tela 2-ply
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.