Learn More
Labconco™ XPert™ Nano Recintos: 3 ft de ancho sin ionizador incorporado
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Requires
Base de soporte
El aire de la habitación se aspira hacia la carcasa por la parte frontal, fluye hacia el deflector y finalmente pasa por un filtro de escape ULPA al 99,99% antes de regresar al laboratorio o sala limpia. Cuenta con ventilador incorporado y Guardian™ monitor de flujo de aire. Con ionizador incorporado; no se requiere un extractor filtrado separado.
- Perfil ergonómico con aberturas de flujo aerodinámico Clean-Sweep™ ; el pasador lateral del muelle libera el perfil para la limpieza
- Lámina de suministro de aire de dilución superior y de contención con láminas de entrada lateral
- Perforado por zonas, el deflector trasero pivota hacia abajo y se retira para limpieza
- Filtro ULPA de escape, 99,99% eficiente en partículas de 0,12 μm; accesible desde arriba para escaneo de fugas de toda la superficie
- Sistema de eliminación de filtros con bolsas de colocación y extracción reales (requiere un técnico certificado)
- Ventilador incorporado con control de velocidad y hélice motorizada con aislamiento de vibración y equilibrado dinámico
- Reserva del 40% del ventilador permite ajustar la velocidad (por técnico certificado) como cargas de filtro
- Manómetro para monitorizar la carga del filtro
- El monitor de flujo de aire Guardian monitoriza continuamente el flujo de aire; cuenta con alarmas visuales y sonoras si el flujo de aire está fuera del rango de consigna
Estructura
- Profundidad interior a elección (según el ancho seleccionado): 50 cm (23,4 in.) o 76 cm (30 in.)
- Laterales interiores de acero inoxidable Tipo 304, deflector, perfil aerodinámico y superficie de trabajo integral
- Exterior de aluminio y acero recubiertos de polvo seco y gris glaciar, blanco glaciar
- Lámpara fluorescentes precableada e interruptores para el ventilador y la luz
- 0,25 in. (0,6 cm) Marco frontal de cristal de seguridad templado grueso
- 24 cm (9,45 in.) Altura de apertura del fajín en modelos de 3 ft
- El marco ergonómico inclinado y articulado pivota hacia arriba, se bloquea en posición de arriba; el sello de limpieza contiene contaminantes
- Dos puertos de uso para paso de cables eléctricos
- Apertura de la banda: 9,4 in
- A 100 fpm Escape: 220 cfm
- A 100 fpm Ruido: 58-61dbA
- A 80fpm Escape: 175cfm
- A 80 fpm Ruido: 53-57 dbA
- A 60fpm Escape: 130cfm
- A 60fpm Ruido: 48-53dbA
Ideal para manipulación de nanopartículas y manipulación química de polvo seco
Información de órdenes
Los accesorios opcionales incluyen la conexión de la marquesina, sopladores remotos y conductos
Compliance
SEFA 1-2002; Modificado ASHRAE™ 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 Nº 1010.1; Marcado de conformidad CE (modelos 230V)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carcasa |
| Tipo de iluminación | Fluorescente |
| Material | Acero |
| Certificaciones/conformidad | EC |
| Material de la cámara | Aluminio revestido de epoxi |
| Color | Blanco glaciar, gris |
| Fondo (imperial) | 29,1 in |
| Fondo interior (imperial) | 23,5 in |
| Fondo (métrico) | 74 cm |
| Fondo interior (métrico) | 59.69 cm |
| Mostrar más |