Learn More
Labconco™ Nanocarcasas XPert™: 1,2 m (3 pies) de anchura con ionizador incorporado
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Requires
Base de soporte
El aire de la sala se introduce en la carcasa a través de la parte delantera, fluye hacia el deflector y, por último, pasa a través de un filtro de escape de 99.99 % ULPA antes de regresar al laboratorio o la sala limpia. Incluye soplador incorporado y monitor de flujo de aire Guardian™. Con ionizador incorporado; no es necesario un sistema de escape independiente.
- Lámina de aire ergonómica con aperturas de flujo de aire aerodinámicas Clean-Sweep™; la pinza con resorte lateral libera la lámina de aire para su limpieza
- Suministro superior de aire de dilución y lámina de guillotina de contención con láminas de aire de entrada lateral
- El deflector posterior con zona perforada se gira hacia abajo y se retira para su limpieza
- Filtro ULPA de escape, 99.99 % de eficacia en partículas de 0.12 μm; accesible desde la parte superior para detección de fugas de toda la superficie
- Sistema de eliminación de filtros con bolsas de colocación y extracción reales (requiere un técnico certificado)
- Soplador incorporado con control de velocidad y hélice motorizada con aislamiento de vibración y equilibrado dinámico
- La reserva del soplador del 40 % permite el ajuste de velocidad (por un técnico certificado) como cargas de filtro
- Manómetro para monitorizar la carga del filtro
- El monitor de flujo de aire Guardian monitoriza continuamente el flujo de aire; incluye alarmas sonoras y visuales si el flujo de aire se encuentra fuera del intervalo de ajuste
Construcción
- Opción de profundidad de interior (en función de la anchura seleccionada): 50 cm (23.4 pulg.) o 76 cm (30 pulg)
- Lados interiores de acero inoxidable de tipo 304, deflector, lámina de aire y superficie de trabajo integral
- Exterior de acero y de aluminio con revestimiento de epoxi en polvo seco, color blanco glaciar y gris
- Lámpara fluorescente precableada e interruptores para el soplador y la iluminación
- Guillotina frontal de vidrio de seguridad templado con grosor de 0.6 cm (0.25 pulg)
- Altura de apertura de guillotina de 24 cm (9.45 pulg) en modelos de 3 pies
- La guillotina con bisagra e inclinada ergonómicamente gira hacia arriba y se bloquea en esa posición; la junta de limpieza contiene contaminantes
- Dos puertos de uso para el paso de cables eléctricos
- Apertura de guillotina: 9.4 pulg
- A 100 fpm Escape: 220 cfm
- A 100 fpm Ruido: de 58 a 61 dbA
- A 80 fpm Escape: 175 cfm
- A 80 fpm Ruido: de 53 a 57 dbA
- A 60 fpm Escape: 130 cfm
- A 60 fpm Ruido: 48-53 dbA
Ideal para manipulación de nanopartículas y manipulación de productos químicos en polvo seco
Información de órdenes
Los accesorios opcionales incluyen conexión de dosel, sopladores remotos, conductos
Compliance
SEFA 1-2002; ASHRAE™ 110-1995 modificado; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 N.º 1010.1; marca de conformidad CE (modelos de 230 V)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carcasa |
| Tipo de iluminación | Lámpara fluorescente de montaje frontal |
| Material | Acero |
| Certificaciones/conformidad | EC |
| Material de la cámara | Aluminio revestido de epoxi |
| Color | Blanco glaciar, gris |
| Fondo (imperial) | 29.1 pulg |
| Fondo interior (imperial) | 23.5 pulg |
| Fondo (métrico) | 74 cm |
| Fondo interior (métrico) | 59.69 cm |
| Mostrar más |