Learn More
Thermo Scientific™ Prueba Xpect™ RSV
Código de producto. 13245679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 pruebas
Tamaño de la unidad:
30 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13245679 30 pruebas 30 tests
1 options
Código de producto. 13245679 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R24601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00€
    632.79€ / 30 tests
    Ahorro 179.21€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Detecte rápidamente el virus respiratorio sincitial (VRS) en muestras nasofaríngeas en pacientes pediátricos y neonatales y obtenga resultados en 15 minutos.
Optimice el flujo de trabajo mediante detección rápida del antígeno del virus respiratorio sincitial (VRS) directamente desde las muestras nasofaríngeas en pacientes pediátricos y neonatales usando la prueba de Thermo Scientific™ Xpect™ RSV. Combina un excelente rendimiento clínico con un sencillo procedimiento de 2 pasos que ofrece unos resultados precisos en un plazo de 15 minutos.
Utilice este rápido inmunoensayo de flujo lateral para la detección cualitativa y directa del virus respiratorio sincitial (VRS). Reduzca las pruebas secundarias, reduzca el uso innecesario de antibióticos y prescriba la correspondiente terapia antiviral.
  • Mejore la gestión de los pacientes con resultados exactos y fáciles leer en solo 15 minutos.
  • Elimine cuellos de botella en el flujo de trabajo con una manipulación de menos de un minuto y un procedimiento sencillo y autónomo
  • Tienen 18 meses de vida útil a temperatura ambiente
  • Ofrece opciones de almacenamiento de especímenes flexible, recopilación y transporte
Xpect para virus respiratorio sincitial (VRS) utiliza partículas de color recubiertas de anticuerpos que se acoplan al antígeno objetivo en la muestra. El complejo que forman el anticuerpo con color y el antígeno se desplaza a lo largo de la membrana de prueba. Los anticuerpos inmovilizados específicos del antígeno diana capturan el complejo de antígeno etiquetado con color en la región de prueba, lo que provoca la aparición de una línea claramente visible. Esta línea no aparecerá en ausencia del antígeno específico. Los anticuerpos inmovilizados no específicos de la región de control capturan los anticuerpos etiquetados con color, independientemente de si el antígeno está presente, de forma que aparece una línea de control claramente visible.
Confíe en toda la familia de pruebas rápidas Xpect para ofrecer un rendimiento de diagnóstico sin precedentes al tiempo que ofrece facilidad de uso, comodidad y ahorro de tiempo. Cada una de las pruebas es un ensayo inmunocromatográfico con un procedimiento sencillo que ofrece una detección rápida y rentable para facilitar el diagnóstico de infecciones.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV para toxina de C. difficile, tipos A y B
Xpect
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Descripción Prueba Xpect para virus respiratorio sincitial (VRS)
Analitos detectables Antígeno del virus respiratorio sincitial (VSR)
Tipo de muestra Nasofaríngea
Tipo Reactivo
Incluye Dispositivos de prueba, tampón de extracción (2 x 10 ml), tubos de extracción desechables, pipetas desechables.
Cantidad 30 pruebas