Learn More
Thermo Scientific™ Prueba Xpect™ para Legionella
Código de producto. 11993182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 20 pruebas
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11993182 Kit para 20 pruebas 20 tests
1 options
Código de producto. 11993182 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R24680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Detecte rápidamente la Legionella en muestras de orina humana, para lo que solo tiene que añadir la muestra de orina al dispositivo y leer los resultados.
Optimice su flujo de trabajo con la detección rápida del antígeno Legionella pneumophila directamente en muestras de orina humana con la prueba Thermo Scientific™ Xpect™ para Legionella. Complemente un excelente rendimiento clínico con un sencillo procedimiento de un solo paso que ofrece resultados precisos en 45 minutos y muestra resultados positivos claros en 15 minutos.
Utilice este rápido inmunoensayo de flujo lateral para la detección cualitativa y directa del antígeno Legionella pneumophila. Mejore la eficacia y el rendimiento del laboratorio con una sensibilidad y especificidad clínica excelentes y un sencillo procedimiento de un solo paso.
  • Resultados claramente visibles y fáciles de leer en menos de una hora
  • Detecta serogrupos  L. pneumophia  tanto 1 como 6
  • Tiempo de manipulación inferior a un minuto
  • Sensibilidad y especificidad excelentes
  • Práctico almacenamiento refrigerado o a temperatura ambiente
Xpect para Legionella utiliza partículas de color recubiertas de anticuerpos que se acoplan al antígeno objetivo en la muestra. El complejo de antígeno-anticuerpo de color se mueve a lo largo de la membrana de prueba. Los anticuerpos inmovilizados específicos del antígeno diana capturan el complejo de antígeno etiquetado con color en la región de prueba, lo que provoca la aparición de una línea claramente visible. Esta línea no aparecerá en ausencia del antígeno específico. Los anticuerpos inmovilizados no específicos de la región de control capturan los anticuerpos etiquetados con color, independientemente de si el antígeno está presente, de forma que aparece una línea de control claramente visible.
Confíe en toda la familia de pruebas rápidas Xpect para ofrecer un rendimiento de diagnóstico sin precedentes al tiempo que ofrece facilidad de uso, comodidad y ahorro de tiempo. Cada una de las pruebas es un ensayo inmunocromatográfico con un procedimiento sencillo que ofrece una detección rápida y rentable para facilitar el diagnóstico de infecciones.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV para toxina de C. difficile, tipos A y B
Xpect
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
Descripción Prueba Xpect para Legionella
Analitos detectables Legionella
Tipo Prueba de legionelosis
Incluye Dispositivos de prueba, pipetas de transferencia desechables, control positivo (1,0 ml), control negativo (1,0 ml)
Cantidad Kit para 20 pruebas