Learn More
Thermo Scientific™ Prueba Xpect™ para Giardia
Código de producto. 13285619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 20 pruebas
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13285619 Kit para 20 pruebas 20 tests
1 options
Código de producto. 13285619 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2450020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00€
    343.02€ / 20 tests
    Ahorro 198.98€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Detecte rápidamente el antígeno específico para Giardia- a partir de muestras fecales humanas frescas, congeladas o en conserva.
Optimice el flujo de trabajo mediante la detección rápida del antígeno específico de Giardia- en muestras fecales humanas frescas, congeladas o en conserva mediante la prueba Thermo Scientific™ Xpect™ para Giardia. Notifique resultados exactos en 15 minutos durante todas las fases de la infección—, y todo a partir de una única muestra.
Utilice este rápido inmunoensayo de flujo lateral para la detección cualitativa directa del antígeno específico para Giardia-. Mejore el rendimiento y la eficiencia del laboratorio con una excelente sensibilidad y especificidad clínicas y un sencillo procedimiento de funcionamiento autónomo.
  • Resultados claramente visibles y de fácil lectura en tan solo 15 minutos
  • Tiempo de manipulación inferior a un minuto
  • Sensibilidad entre el 95,8 y el 97,9 %
  • Existen inmunoensayos simples y combinados
  • No se requiere dilución de las muestras si se utilizan los medios de transporte recomendados de formol, SAF, Cary-Blair modificado con indicador
Xpect para Giardia utiliza partículas de color recubiertas con anticuerpos para unirse al antígeno objetivo en la muestra diluida. El complejo de antígeno-anticuerpo de color se mueve a lo largo de la membrana de prueba. Los anticuerpos inmovilizados específicos del antígeno diana capturan el complejo de antígeno etiquetado con color en la región de prueba, lo que provoca la aparición de una línea claramente visible. Esta línea no aparecerá en ausencia del antígeno específico. Los anticuerpos inmovilizados no específicos de la región de control capturan los anticuerpos etiquetados con color, independientemente de si el antígeno está presente, de forma que aparece una línea de control claramente visible.
Confíe en toda la familia de pruebas rápidas Xpect para ofrecer un rendimiento de diagnóstico sin precedentes al tiempo que ofrece facilidad de uso, comodidad y ahorro de tiempo. Cada una de las pruebas es un ensayo inmunocromatográfico con un procedimiento sencillo que ofrece una detección rápida y rentable para facilitar el diagnóstico de infecciones.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV para toxina de C. difficile, tipos A y B
Xpect
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Prueba Xpect para Giardia
Analitos detectables Giardia
Tipo de muestra Fecales
Tipo Kit de pruebas de Giardia
Incluye Dispositivos de prueba, conjugado (2,5 ml), tampón dilución de muestras (2,5 ml), tarjeta de procedimiento, pipetas de transferencia desechables y tubos de dilución
Cantidad Kit para 20 pruebas