Learn More
Thermo Scientific™ Prueba Xpect™ para Giardia y Cryptosporidium
Código de producto. 13295619
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 20 pruebas
Tamaño de la unidad:
20 tests
13295619 Kit para 20 pruebas 20 tests
1 options
Código de producto. 13295619 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2450520
Detecte rápidamente los antígenos específicos para Giardia- y Cryptosporidium a partir de muestras fecales humanas frescas, congeladas o conservadas.
Optimice el flujo de trabajo mediante la detección rápida del antígeno específico para Giardia y Cryptosporidium a partir de muestras fecales humanas recientes, congeladas o conservadas con la prueba Thermo Scientific™ Xpect™ para Giardia/Cryptosporidium. Notifique resultados exactos en 15 minutos durante todas las fases de la infección—, y todo a partir de una única muestra.
Utilice este rápido inmunoensayo de flujo lateral para la detección cualitativa directa del antígeno específico para Giardia- and Cryptosporidium Mejore el rendimiento y la eficiencia del laboratorio con una excelente sensibilidad y especificidad clínicas y un sencillo procedimiento de funcionamiento autónomo.
  • Resultados claramente visibles y de fácil lectura en tan solo 15 minutos
  • Tiempo de manipulación inferior a un minuto
  • Sensibilidad entre el 95,8 y el 97,9 %
  • Existen inmunoensayos simples y combinados
  • No se requiere dilución de las muestras si se utilizan los medios de transporte recomendados de formol, SAF, Cary-Blair modificado con indicador
Xpect para Giardia/Cryptosporidium utiliza partículas de color recubiertas con anticuerpos para unirse al antígeno diana en la muestra diluida. El complejo de antígeno-anticuerpo de color se mueve a lo largo de la membrana de prueba. Los anticuerpos inmovilizados específicos del antígeno diana capturan el complejo de antígeno etiquetado con color en la región de prueba, lo que provoca la aparición de una línea claramente visible. Aparecerá una línea azul en la posición de la prueba de giardia si hay algún antígeno de giardia. Si está presente el antígeno de cryptosporidium, aparecerá una línea roja en la posición de la prueba de cryptosporidium. Estas líneas no aparecerán en ausencia del antígeno específico. Los anticuerpos inmovilizados no específicos de la región de control capturan los anticuerpos etiquetados con color, independientemente de si el antígeno está presente, de forma que aparece una línea de control claramente visible.
Confíe en toda la familia de pruebas rápidas Xpect para ofrecer un rendimiento de diagnóstico sin precedentes al tiempo que ofrece facilidad de uso, comodidad y ahorro de tiempo. Cada una de las pruebas es un ensayo inmunocromatográfico con un procedimiento sencillo que ofrece una detección rápida y rentable para facilitar el diagnóstico de infecciones.
Xpect gripe A&B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
no todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios.
Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Prueba Xpect para Giardia y Cryptosporidium
Marcado CE Sí
Analitos detectables Giardia y Cryptosporidium
Incluye Dispositivos de prueba, conjugado (2,5 ml), tampón de dilución de muestras (2,5 ml), tarjeta de procedimiento, pipetas de transferencia desechables, tubos de dilución
Cantidad Kit para 20 pruebas