Learn More
Thermo Scientific™ Prueba Xpect™ para gripe A y B
Código de producto. 13225629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 pruebas
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13225629 20 pruebas 20 tests
1 options
Código de producto. 13225629 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R24600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00€
    387.10€ / 20 tests
    Ahorro 552.90€
    58% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Detecte rápidamente los antígenos del virus de la gripe A y la gripe B a partir de muestras de lavados nasales, hisopos nasales e hisopos faríngeos y obtenga resultados en 15 minutos.
Detecte rápidamente los antígenos del virus de la gripe A y la gripe B a partir de muestras de lavados nasales, hisopos nasales e hisopos faríngeos usando la prueba Thermo Scientific™ Xpect™ Flu A & B. Mantenga la eficiencia y la productividad con un sencillo proceso de dos pasos que ofrece resultados exactos en 15 minutos. Cuando necesite pruebas al momento o cobertura 24/7, elija Xpect.
Utilice este rápido inmunoensayo de flujo lateral para la detección cualitativa directa de los antígenos virales de la gripe A y la gripe B. Reduzca las pruebas secundarias, reduzca el uso innecesario de antibióticos y prescriba la correspondiente terapia antiviral.
Resultados exactos y fáciles de leer
  • Mejore la gestión de los pacientes con resultados exactos y fáciles leer en solo 15 minutos.
  • Elimine cuellos de botella en el flujo de trabajo con una manipulación de menos de un minuto y un procedimiento sencillo y autónomo
Opciones flexibles
  • Opciones flexibles de almacenamiento, recogida y transporte de muestras
  • Reciente autorización de la FDA para la detección analítica del virus de la gripe A H7N9 cultivado.
Xpect Flu A&B incorpora tiras de membrana independientes para la gripe A y B. La muestra del paciente se diluye y se añade a los dos pocillos de muestra del dispositivo. Las partículas de color con revestimiento de anticuerpo se unen al antígeno diana en la muestra diluida. El complejo de antígeno-anticuerpo de color se mueve a lo largo de la membrana de prueba. Los anticuerpos inmovilizados específicos del antígeno diana capturan el complejo de antígeno etiquetado con color en la región de prueba, lo que provoca la aparición de una línea claramente visible. Esta línea no aparecerá en ausencia del antígeno específico. Los anticuerpos inmovilizados no específicos de la región de control capturan los anticuerpos etiquetados con color, independientemente de si el antígeno está presente, de forma que aparece una línea de control claramente visible.
Confíe en toda la familia de pruebas rápidas Xpect para ofrecer un rendimiento de diagnóstico sin precedentes al tiempo que ofrece facilidad de uso, comodidad y ahorro de tiempo. Cada una de las pruebas es un ensayo inmunocromatográfico con un procedimiento sencillo que ofrece una detección rápida y rentable para facilitar el diagnóstico de infecciones.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Prueba Xpect para gripe A y B
Analitos detectables Gripe
Tipo de muestra Nasofaríngea
Tipo Reactivo
Incluye Dispositivos de prueba, diluyente de muestras (20 ml), tubos de dilución, pipetas de transferencia desechables, hisopo de control de gripe A+/B- e hisopo de control de gripe B+/A-.
Cantidad 20 pruebas