Learn More
Bellingham Stanley™ Adaptador XPC-QCP para polarímetro ADP450
Código de producto. 16204771
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Polarímetro Bellingham Stanley ADP450
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16204771 Polarímetro Bellingham Stanley ADP450 cada uno
1 options
Código de producto. 16204771 Proveedor Bellingham Stanley™ N.º de proveedor 3598
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El adaptador XPC-QCP es un accesorio para el Bellingham Stanley™ Polarímetro ADP450.
  • Adaptador XPC para polarímetro ADP450
  • Para uso con placas de control de cuarzo QCP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador QCP
Para utilizar con (equipo) Polarímetro Bellingham Stanley ADP450