Learn More
XMU-MP-1, MedChemExpress
Código de producto. 16485797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485797 5 mg 5 miligramos
16469626 50 mg 50 miligramos
16434366 100 mg 100 miligramos
16433068 10 mg 10 miligramos
16420026 2 mg 2 miligramos
16412606 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16485797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100526
MedChemExpress XMU-MP-1 is a reversible and selective MST1/2 inhibitor with IC50s of 71.1 and 38.1 nM, respectively.
XMU-MP-1 is a reversible and selective MST1/2 inhibitor with IC50s of 71.1 and 38.1 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XMU-MP-1
CAS 2061980-01-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N6O3S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 8 mg/mL (19.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC2=NC=C(C(N(C)C3=C4SC=C3)=N2)N(C)C4=O)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 416.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.48
Porcentaje de pureza 97.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease