Learn More
Tocris Bioscience™ XMU MP 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18787108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18787108 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18787108 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6482/10
Potent and selective MST1/2 inhibitor
XMU MP 1 is a potent and selective ATP-competitive mammalian sterile 20-like kinase (MST) 1/2 inhibitor (IC50 values are 38.1 and 71.1 nM for MST2 and MST1, respectively). Enhances activity of downstream YAP in vitro. Augments mouse intestinal repair and promotes liver repair and regeneration in a mouse model of acute and chronic liver injury. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(6,10-Dihydro-5,10-dimethyl-6-oxo-5H-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino]benzenesulfonamide
CAS 2061980-01-4
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C17H16N6O3S2
Pureza 98%