Learn More
XMD8-92, MedChemExpress
Código de producto. 16486068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486068 10 mg 10 miligramos
16476466 100 mg 100 miligramos
16472207 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14443
MedChemExpress XMD8-92 is a potent ERK5 (BMK1)/BRD4 inhibitor with Kds of 80 and 190 nM, respectively. XMD8-92 inhibits DCAMKL2, PLK4 and TNK1 with Kds of 190, 600 and 890 nM, respectively. Anti-cancer activity.
XMD8-92 is a potent ERK5 (BMK1)/BRD4 inhibitor with Kds of 80 and 190 nM, respectively. XMD8-92 inhibits DCAMKL2, PLK4 and TNK1 with Kds of 190, 600 and 890 nM, respectively. Anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XMD8-92
CAS 1234480-50-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30N6O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=O)C2=CN=C(N=C2N(C3=C1C=CC=C3)C)NC4=C(C=C(C=C4)N5CCC(CC5)O)OCC
Peso molecular (g/mol) 474.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.55
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease