Learn More
XMD8-87, MedChemExpress
Código de producto. 16486946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486946 100 mg 100 miligramos
16479387 5 mg 5 miligramos
16443496 25 mg 25 miligramos
16436848 10 mg 10 miligramos
16432917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15811
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress XMD8-87 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 38 and 113 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
XMD8-87 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 38 and 113 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
Specifications
Nombre del producto químico o material XMD8-87
CAS 1234480-46-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N7O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo ACK1-B19
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (58.36 mM)
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2N(C)C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3N1
Peso molecular (g/mol) 445.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease