Learn More
XMD17-109, MedChemExpress
Código de producto. 16422817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422817 50 mg 50 miligramos
16409287 5 mg 5 miligramos
16406738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16422817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15665
MedChemExpress XMD17-109 is a novel, specific ERK-5 inhibitor, with an IC50 of 162 nM.
XMD17-109 is a novel, specific ERK-5 inhibitor, with an IC50 of 162 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XMD17-109
CAS 1435488-37-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H46N8O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.54 mM)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3CCCC3)C4=NC(NC5=C(OCC)C=C(C(N6CCC(N7CCN(C)CC7)CC6)=O)C=C5)=NC=C4N1C
Peso molecular (g/mol) 638.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.8
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease