Learn More
XMD16-5, MedChemExpress
Código de producto. 16466027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466027 5 mg 5 miligramos
16464556 100 mg 100 miligramos
16443308 10 mg 10 miligramos
16429846 50 mg 50 miligramos
16412716 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16466027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101243
MedChemExpress XMD16-5 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 16 and 77 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
XMD16-5 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 16 and 77 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XMD16-5
Forma física Solid
CAS 1345098-78-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24N6O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CN=C(NC3=CC=C(N4CCC(O)CC4)C=C3)N=C2N(C)C5=CC=CC=C15
Peso molecular (g/mol) 416.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.48
Porcentaje de pureza 98.73%