Learn More
CELLPATH XMARK - COLORANTE PARA MARCADOR DE TEJIDOS
Código de producto. 30226284
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
60 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
30226284 250 mL 250 ml
30226283 60 mL 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30226284 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor RCA010100C
Edge
Los colorantes para marcar tejidos XMark marcan de forma permanente los márgenes del tejido quirúrgico en las muestras histológicas. Con nueve colores en la gama, cada uno con una viscosidad estándar que garantiza una menor variación de un color a otro y permite marcar fácilmente muestras pequeñas o grandes.
  • La viscosidad optimizada del colorante Xmark reduce la viscosidad en la aplicación de la muestra, logrando una cobertura uniforme del colorante sin goteo ni corrimiento.
  • Las altas concentraciones de pigmento en el tinte XMark dan como resultado un marcado muy duradero y una fácil aplicación a las muestras de diagnóstico.
  • Recubre la superficie del tejido de la muestra con una penetración mínima. Sus fuertes cualidades de adhesión significan que el tinte de marcado no interferirá con las interpretaciones diagnósticas, lo que lo hace ideal para las prostatectomías radicales.
  • Disponible en nueve colores, todos fáciles de distinguir, lo que reduce los posibles errores y garantiza que el color que se muestra en el frasco (colores macroscópicos) coincida con el color observado al microscopio. A diferencia de otros colorantes, XMark no es peligroso, lo que elimina la necesidad de requisitos especiales durante su uso.
  • Ventajas clave:
  • Los pigmentos emulsionados se mezclan perfectamente con una base acuosa para proporcionar un producto uniforme y de alta calidad en todo momento.
  • La resistencia química y térmica a la formalina, los alcoholes, el xileno y la cera proporciona una visibilidad clara tanto antes como después del procesamiento del tejido.
  • Un tiempo de secado de 3-4 minutos mejora el flujo de trabajo del laboratorio en la mesa de corte
  • no inflamable
Especificaciones
Capacidad 250 mL
Tipo de producto Colorante marcador de tejidos
Tipo de solución Colorante mordiente
Formulario Líquido