Learn More
CELLPATH PROTECTOR DE TINTA XMARK
Código de producto. 30226286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30226286 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30226286 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor RCB030000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.17€
    13.33€ / 250 ml
    Ahorro 19.84€
    59% Descuento
 Artículo restringido
En stock
XMark Ink Shield es un aerosol fijador de secado rápido que se aplica a una muestra después de marcarla con el tinte para marcado de tejidos XMark y forma una capa protectora sobre la superficie marcada mientras permite que el reactivo de procesamiento penetre en el tejido.
  • La química de los pigmentos, especialmente los que se ven en los tintes para marcar tejidos de color amarillo, naranja y rojo fabricados por proveedores alternativos, a menudo puede verse afectada durante los protocolos de procesamiento de tejidos.
  • Único en CellPath Ink Shield ha sido diseñado específicamente para usarse con nuestra gama XMark y garantiza que los márgenes de las muestras marcados con tintes (incluidos los colores mencionados anteriormente) sean duraderos y no se vean afectados durante el procesamiento del tejido.
  • Para obtener mejores resultados, rocíe la muestra con XMark Ink Shield desde 5 a 15 cm de distancia.
  • Ventajas clave:
  • Spray fijador de secado rápido
  • Forma una capa protectora sobre la superficie marcada.
  • Se puede utilizar con todos los colores de tinte para marcar tejidos XMark
  • Adecuado para todo tipo de muestras.
Especificaciones
Grado Histológico
Tipo de producto Pulverizador de fijación
Cantidad 250 mL
Tipo de solución Fijador
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • XMark Ink Shield
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone, ethanol , Methanol