Learn More
CELLPATH CORRECCIÓN DE XMARK
Código de producto. 30226285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30226285 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30226285 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor RCB010000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.52€
    13.87€ / 250 ml
    Ahorro 20.65€
    59% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
XMark Fix es un spray fijador que se puede aplicar al tejido antes o después de marcarlo con tinte. Este aerosol fijador modifica la superficie de muestras difíciles para ayudar a la adhesión de los tintes de marcado de tejidos XMark y se recomienda enfáticamente su uso con muestras grasas.
  • Para obtener mejores resultados, rocíe la muestra con XMark Fix desde 5 a 15 cm de distancia.
  • Ventajas clave:
  • Modifica la superficie de muestras desafiantes.
  • Favorece la adhesión de los tintes para marcado de tejidos XMark
  • Se puede aplicar al tejido antes de marcarlo con tinte.
  • Adecuado para muestras grasas.
Especificaciones
Grado Histológico
Tipo de producto Pulverizador de fijación
Cantidad 250 mL
Tipo de solución Fijador
Formulario Líquido