Learn More
Invitrogen™ Microesferas de control Xmap™ Reporter (CON2)
Código de producto. 11569396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11569396 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 11569396 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L100CON2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Microesferas de poliestireno marcadas internamente con tintes fluorescentes
xMAP™ Reporter Control Microspheres (CON2), are polystyrene microspheres that are internally labeled with fluorescent dyes. These Control Microspheres are intended to verify the calibration and optical integrity for the Luminex 200™ System. Reporter Control Microspheres verify the reporter channel.
The Luminex™ 200™ System is sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación de canales Canal Reporter (RP1)
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Luminex™, sistema Luminex™ 200™
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2-8 °C.
Línea de productos Luminex
Tipo de producto Microesfera
Cantidad 5 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo