Learn More
Invitrogen™ Microesferas calibradoras del reportero xMAP™ (CAL2)
Código de producto. 11559396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11559396 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 11559396 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L100CAL2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Microesferas de poliestireno marcadas internamente con tintes fluorescentes
xMAP™ Reporter (CAL2) Calibrator microspheres are polystyrene microspheres that are internally labeled with fluorescent dyes. They serve as system Calibrators for Luminex xMAP technology based detectors (such as Luminex 200™) and are intended to normalize the reporter channel (RP1).
The Luminex™ 200™ System is sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación de canales CL1, CL2, Canal de discriminador de doblete (DD), canal indicador (RP1)
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Luminex™, sistema Luminex™ 200™
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2-8 °C.
Línea de productos Luminex
Tipo de producto Microesfera
Cantidad 5 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo