Learn More
Invitrogen™ Microesferas de control de clasificación xMAP™ (CON1)
Código de producto. 11549396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11549396 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 11549396 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L100CON1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Microesferas de poliestireno marcadas internamente con tintes fluorescentes
xMAP™ Classification Control Microspheres (CON1), are polystyrene microspheres that are internally labeled with fluorescent dyes. These Control Microspheres are intended to verify the calibration and optical integrity for the Luminex 200™ System. Classification Control Microspheres verify both classification channels and the doublet discriminator channel.
The Luminex™ 200™ System is sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación de canales CL1, CL2, canal discriminador de doblete (DD)
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Luminex™, sistema Luminex™ 200™
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2-8 °C.
Línea de productos Luminex
Tipo de producto Microesfera
Cantidad 5 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo