Learn More
Thermo Scientific™ Agar XLT-4
Descripción
Aísle e identifique de manera eficaz la Salmonella en muestras clínicas, medioambientales y de alimentos con el agar altamente selectivo Thermo Scientific™ XLT-4. El agar XLT-4 contiene tetradecilsulfato de sodio, que actúa como inhibidor de muchos de los organismos de flora de fondo cuyo crecimiento puede causar problemas con diferenciación en otros medios de siembra en placa de Salmonella. Esta mayor selectividad permite un aumento significativo de la recuperación de Salmonella, al mismo tiempo que reduce los falsos positivos de presuntas colonias, lo que supone un ahorro de tiempo y reduce los costes de la identificación adicional de dichos falsos positivos1.
- Garantiza el crecimiento óptimo de salmonela, al tiempo que reduce los falsos positivos de presuntas colonias
- Inhibe la flora de fondo no deseada con Tergitol
- Permite distinguir fácilmente la salmonela que aparece como colonias negras o rojas con un centro negro
Las peptonas y el extracto de levadura en esta formulación proporcionan una fuente de amino nitrógeno, junto con nutrientes esenciales y vitaminas; esto garantiza el crecimiento óptimo de salmonela.
El agente selectivo es el Tergitol 4 (también conocido como Niaproof 4 o tetradecilsulfato de sodio), que es un tensioactivo aniónico. Esto, en gran medida, inhibe o reduce el crecimiento de flora de fondo no deseada. El color de fondo de la placa es rojo, debido a la inclusión de fenol rojo, que cambiará de color debido a los cambios de pH derivados de la fermentación y la decarboxilación.
La diferenciación en este medio se ve facilitada por la fermentación de xilosa, lactosa y sacarosa, así como la decarboxilación de lisina. La salmonela aparece como colonias negras o rojas con un centro negro debido a su capacidad de reducir el tiosulfato a sulfuro de hidrógeno, lo que provoca que la colonia se ennegrezca (ya que hay iones férricos). Escherichia coli salmonela aparece como colonias amarillas debido a su capacidad para fermentar la lactosa de la formulación, lo que provoca un descenso del pH y cambia el color del indicador de fenol de rojo a amarillo. Otros organismos como, por ejemplo, shigellae, no fermentan la lactosa ni reducen el tiosulfato, por lo que aparecen como colonias de color rojo transparente sin ennegrecimiento.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo claro |
| Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
| Descripción | Agar XLT-4 |
| Formulario | Polvo |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de medios | XLT-4 Agar |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
Solo para uso en laboratorio