Learn More
Thermo Scientific™ Agar XLD
Código de producto. p-7000002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar XLD
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación Tamaño de la unidad
12942588 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar XLD Reino Unido paquete de 10
10671175 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar XLD Alemania paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12942588 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0164A
Aísle e identifique Salmonella y Shigella spp. con un medio selectivo basado en la fermentación de xilosa, la descarboxilación de lisina y la producción de sulfuro de hidrógeno.
Aísle e identifique Salmonella y Shigella spp. con el agar Thermo Scientific™ XLD Agar, un medio selectivo basado en la fermentación de xilosa, la descarboxilación de lisina y la producción de sulfuro de hidrógeno para la diferenciación primaria de shigella y salmonella de bacterias no patógenas.
El agar XLD es un medio selectivo para el aislamiento y la diferenciación de Salmonella, el cual se basa en la fermentación de xilosa, la descarboxilación de lisina y la producción de sulfuro de hidrógeno para la diferenciación primaria de las especies Shigella y Salmonella de bacterias no patógenas. La sensibilidad y la selectividad del agar XLD superan las de los medios de placas tradicionales (p. ej., agar eosina azul de metileno y sulfito de bismuto, que tienden a suprimir el crecimiento de shigellae). La recuperación de salmonellae y shigellae no se ve oscurecida por el crecimiento de otras especies; por lo tanto, el agar XLD es idóneo para la detección de muestras que contienen flora mixta y que pueden albergar patógenos entéricos (p. ej., muestras médicas o productos alimentarios). El agar XLD se recomienda en las pruebas ISO 6579 de Salmonella y se ha comprobado de acuerdo con la norma ISO 11133-2.
Salmonella y Shigella son las principales causas de la enfermedad intestinal bacteriana cuya transmisión se produce por la ruta fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Una cantidad relativamente pequeña de organismos ingeridos podría provocar una infección sintomática. Las bacterias Salmonella y Shigella son bacilos aerobios, gramnegativos y oxidasa negativos. Algunas bacterias de Salmonella y todas las de Shigella son no motiles.
Este medio se ha comprobado de acuerdo con la norma ISO 11133-2 y se recomienda en las pruebas de Salmonella según la norma ISO 6579.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Probado de acuerdo con CEN ISO/TS 11133-2. Según ISO 6579
Color Rojo, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Agar XLD
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.