Learn More
Thermo Scientific™ Agar XLD (EP, USP, JP, BP)
Código de producto. 11914182
Código de producto. 11914182 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO1132A
Aísle e identifique Salmonella y Shigella spp. con este medio listo para su uso.
Aísle e identifique Salmonella y Shigella spp. con agar XLD Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso (EP, USP, JP, BP).El medio se basa en la fermentación de xilosa, la descarboxilación de lisina y la producción de sulfuro de hidrógeno para la diferenciación primaria de Shigella y Salmonella de bacterias no patógenas.La cuidadosa adición de desoxicolato de sodio inhibe el crecimiento de bacterias coliformes sin disminuir la capacidad de admitir Shigella y Salmonella.El medio se ajusta a las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional.2,3,4,5.
La salmonella y la Shigella  son las principales causas de la enfermedad intestinal bacteriana cuya transmisión se produce por la vía fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados.
Utilice agar XLD (EP, USP, JP, BP) para la detección de muestras que contienen flora mixta y sospechosa de contener patógenos entéricos, por ejemplo , productos alimenticios.
  • Fácil de leer: diferencie fácilmente Salmonella (colonias rojas con centros negros) de Shigella (colonias rojas) y otras bacterias coliformes (colonias amarillas opacas).
  • La sensibilidad y la selectividad superan las de los medios de placas tradicionales (p. ej., agar eosina azul de metileno y sulfito de bismuto, que tienden a suprimir el crecimiento de Shigella).
  • Probado de acuerdo con ISOL 1133:20141
  • Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional2,3,4,5.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar XLD (EP, USP, JP, BP)
Formato Placa de 90mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.