Learn More
Thermo Scientific™ Agar XLD (deshidratado)
Código de producto. p-6082048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10517673 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10517673 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0469B
Aísle Salmonella y Shigella de muestras clínicas y de alimentos con este medio selectivo.
Aísle Salmonella y Shigella de muestras clínicas y de alimentos con el agar XLD Thermo Scientific™ Oxoid™ selectivo (deshidratado). El medio se basa en la fermentación de xilosa, la decarboxilación de lisina y la producción de sulfuro de hidrógeno para la diferenciación primaria de Shigella y Salmonella de bacterias no patógenas. La cuidadosa adición de desoxicolato de sodio inhibe el crecimiento de bacterias coliformes sin disminuir la capacidad de admitir Shigella y Salmonella.
Salmonella y Shigella son las principales causas de la enfermedad intestinal bacteriana cuya transmisión se produce por la ruta fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados.
Utilice el medio XLD para la detección de muestras que contienen flora mixta y que pueden albergar patógenos entéricos (p. ej., muestras médicas o productos alimentarios).
  • Fácil de leer: diferencie fácilmente Salmonella (colonias rojas con centros negros) de Shigella (colonias rojas) y otras bacterias coliformes (colonias amarillas opacas).
  • La sensibilidad y la selectividad superan las de los medios de placas tradicionales (p. ej., agar eosina azul de metileno y sulfito de bismuto, que tienden a suprimir el crecimiento de Shigella).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medio XLD
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para 9,4 l de medio
Solo para uso en laboratorio