Learn More
Thermo Scientific™ Biplaca de agar XLD / salmonela Brilliance™
Código de producto. 11984172
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Biplaca de 90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
11984172 Biplaca de 90 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 11984172 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5248E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.25€
    23.56€ / paquete de 10
    Ahorro 8.69€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Trabaje de forma eficiente y conforme al método ISO para la detección de salmonela con una biplaca que combina tanto agar XLD Thermo Scientific™ como salmonela Brilliance™.
Trabaje de forma eficiente y conforme al método ISO para la detección de salmonela con una biplaca que combina tanto agar XLD Thermo Scientific™ como salmonela Brilliance™.
Obtenga más resultados de una sola muestra de paciente y produzca más detalles diagnósticos de organismos patógenos, al tiempo que reduce los problemas de capacidad de almacenamiento en la incubadora con una biplaca que incluye dos medios microbiológicos ampliamente utilizados.
El agar XLD es un medio selectivo para el aislamiento y la diferenciación de la Salmonella, basado en la fermentación de xilosa, la descarboxilación de lisina y la producción de sulfuro de hidrógeno para la diferenciación primaria de especies de Shigella y Salmonella de bacterias no patógenas. La sensibilidad y la selectividad del agar XLD superan las de los medios de placas tradicionales (p. ej., agar eosina azul de metileno y sulfito de bismuto, que tienden a suprimir el crecimiento de shigellae). La recuperación de salmonellae y shigellae no se ve oscurecida por el crecimiento de otras especies; por lo tanto, el agar XLD es idóneo para la detección de muestras que contienen flora mixta y que pueden albergar patógenos entéricos (p. ej., muestras médicas o productos alimentarios). El agar XLD se recomienda en las pruebas ISO 6579 de Salmonella y se prueba de acuerdo con la ISO 11133-2.
El agar para Salmonella Brilliance proporciona un medio altamente selectivo y fácil de leer para la identificación provisional de Salmonella de muestras de alimentos y ambientales. El Inhibigen que contiene este medio se dirige específicamente a la Escherichia coli, con compuestos adicionales añadidos para suprimir el crecimiento de otros organismos no objetivo.
La diferenciación de la Salmonella de otros compuestos orgánicos se consigue gracias a la introducción de dos cromógenos que se dirigen a enzimas específicas: caprilato esterasa y ß-glucosidasa. La acción de estas enzimas en los cromógenos resulta en una acumulación de color dentro de la colonia, dependiendo el color producido de las enzimas que posee el organismo. La acción de caprilato esterasa, que se encuentra en todas las salmonelas, produce una colonia morada.
Algunas otras especies de Enterobacteriaceae también producen caprilato esterasa, pero son inhibidas o diferenciadas de la Salmonella por el sustrato ß-glucosidasa. Esto produce colonias azules que son fáciles de distinguir de las colonias moradas de la Salmonella.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color XLD: Bermellón, transparente. SALM: Color crema a rosa teñida, opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 12 °C
Descripción Biplaca de agar XLD / salmonela Brilliance
Formato Biplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 14g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.