Learn More
XL888, MedChemExpress
Código de producto. 16465638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465638 10 mg 10 miligramos
16461339 1 mg 1 miligramo
16451807 50 mg 50 miligramos
16443356 25 mg 25 miligramos
16428337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16465638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13313
MedChemExpress XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.
XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XL888
CAS 1149705-71-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H37N5O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (99.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C(N)=O)=C(N[C@H](C)CC)C=C1C(N[C@]2([H])C[C@H](CC3)N(C4=NC=C(C(C5CC5)=O)C=C4)[C@H]3C2)=O
Peso molecular (g/mol) 503.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.64
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death