Learn More
XL413, TRC
Código de producto. 30454984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454984 25 mg 25 miligramos
30452405 5 mg -
30449097 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX74623025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1169562-71-3
Fórmula molecular C14H13Cl2N3O2
Peso molecular (g/mol) 326.18
Sinónimo 8-Chloro-2-(2S)-2-pyrrolidinyl-benzofuro[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one Hydrochloride, BMS-863233
Nombre IUPAC 8-cloro-2-[(2S)-pirrolidina-2-il]-3H-[1]benzofuro[3,2-D]pirimidina-4-una; Cloruro
SMILES n1ccc(cc1)CCSCCc2ccncc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XL413
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClN3O2.ClH/c15-7-3-4-10-8(6-7)11-12(20-10)14(19)18-13(17-11)9-2-1-5-16-9;/h3-4,6,9,16H,1-2,5H2,(H,17,18,19);1H/t9-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.0385