Learn More
XL413 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
XL413 (BMS-863233) hydrochloride is a potent, selective and ATP competitive inhibitor of Cdc7, with an IC50 of 3.4 nM, and also shows potent effect with IC50s of 215, 42 nM on CK2, PIM1, respectively, and an EC50 of 118 nM on pMCM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | XL413 hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2062200-97-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H13Cl2N3O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | BMS-863233 hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 10 mg/mL (30.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.4 mg/mL (10.42 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Mostrar más |