Learn More
XL228, MedChemExpress
Código de producto. 16462867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462867 50 mg 50 miligramos
16436798 10 mg 10 miligramos
16426916 100 mg 100 miligramos
16419347 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16462867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15749
MedChemExpress XL228 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 5, 3.1, 1.6, 6.1, 2 nM for Bcr-Abl, Aurora A, IGF-1R, Src and Lyn, respectively.
XL228 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 5, 3.1, 1.6, 6.1, 2 nM for Bcr-Abl, Aurora A, IGF-1R, Src and Lyn, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XL228
Forma física Solid
CAS 898280-07-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31N9O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (190.45 mM)
SMILES CN1CCN(C2=CC(NC3=NNC(C4CC4)=C3)=NC(NCC5=CC(C(C)C)=NO5)=N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 437.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.54
Porcentaje de pureza 99.29%