Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad XL-CLASSIC-90
Código de producto. 15556865 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15556865 Gris cada uno
1 options
Código de producto. 15556865 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3038200130386
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de recipientes grandes de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
  • Ideal para grandes contenedores y bidones de aprox. 200 L
  • Alta flexibilidad – Base de transporte opcional para un transporte interno sencillo
  • Seguridad durante la decantación – Enlace de puesta a tierra de extremo a extremo en el panel trasero
  • Espacio interior con cable de tierra de hasta 3 m incluida abrazadera
  • El sistema de gradilla con niveles de almacenamiento de altura ajustable permite el uso eficiente de las capacidades de almacenamiento existentes
  • Se puede suministrar con sumideros inferiores, sistemas de gradilla y estantes
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
  • Fácil de usar y seguro – Sistema de detención de apertura de puerta de serie para una extracción o almacenamiento cómodo y seguro de contenedores
  • No se permite el uso no autorizado – puertas con cerradura de cilindro
  • Ventilación – Conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción técnica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1, TRGS 510
Dimensiones interiores (F x An x Al) 864 × 1386 × 1890 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 1018 × 1555 × 2224 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de recipientes grandes de sustancias peligrosas inflamables
Incluye Cuerpo de color gris claro; puertas abatibles de color gris claro; 1 estante de acero laminado con revestimiento en polvo, capacidad de carga de 75 kg; 1 zócalo de transporte de acero laminado con revestimiento en polvo, altura de 100 mm; 1 sumidero inferior de acero laminado galvanizado con rejilla, capacidad de 235 l
Capacidad portante Carga máxima de 1000 kg
N.º de puertas 2
Peso (métrico) 1161 kg
Color Gris
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad