Learn More
Xipamida, LoGiCal
Código de producto. 30459777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459777 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459777 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1214.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xipamide
CAS 14293-44-8
Nombres de analitos o componentes Xipamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 Cl N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-, 2',6'-Salicyloxylidide, 4-chloro-5-sulfamoyl- (8CI), Aquaphor, Aquaphor (diuretic), BE 1293, BEI 1293, Chronexan, Diurex, Diurex (Lacer), Diurexan, Lumitens, MJF 10938, Xipamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2cc(c(Cl)cc2O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-2-hidroxi-5-sulfamoilbenzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 354.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0441 g/mol