Learn More
Xipamida-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xipamide-d6 |
| CAS | 1330262-09-3 |
| Fórmula molecular | C15H9D6ClN2O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-benzamide-d6, 4-Chloro-5-sulfamoyl-2',6'-salicyloxylidide-d6, Aquaphor-d6, Chronexan-d6, Diurex-d6, Lumitens-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1NC(=O)c2cc(c(Cl)cc2O)S(=O)(=O)N)C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 360.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.0818 |