Learn More
Ximelagatran Nitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ximelagatran Nitrile |
| CAS | 260790-61-2 |
| Fórmula molecular | C24H32N4O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[(1R)-2-[(2S)-2-[[[(4-Cyanophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1-azetidinyl]-1-cyclohexyl-2-oxoethyl]glycine Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32N4O4/c1-2-32-21(29)16-26-22(19-6-4-3-5-7-19)24(31)28-13-12-20(28)23(30)27-15-18-10-8-17(14-25)9-11-18/h8-11,19-20,22,26H,2-7,12-13,15-16H2,1H3,(H,27,30)/t20-,22+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CN[C@H](C1CCCCC1)C(=O)N2CC[C@H]2C(=O)NCc3ccc(cc3)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[[(1R)-2-[(2S)-2-[(4-cianofenil)metilcarbamoil]azetidin-1-il]-1-ciclohexil-2-oxoetil]amino]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 440.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.2424 |