Learn More
Ximelagatran Nitrilo, TRC
Código de producto. 30456062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456062 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30456062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX7450151MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ximelagatran Nitrile
CAS 260790-61-2
Fórmula molecular C24H32N4O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo N-[(1R)-2-[(2S)-2-[[[(4-Cyanophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1-azetidinyl]-1-cyclohexyl-2-oxoethyl]glycine Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32N4O4/c1-2-32-21(29)16-26-22(19-6-4-3-5-7-19)24(31)28-13-12-20(28)23(30)27-15-18-10-8-17(14-25)9-11-18/h8-11,19-20,22,26H,2-7,12-13,15-16H2,1H3,(H,27,30)/t20-,22+/m0/s1
SMILES CCOC(=O)CN[C@H](C1CCCCC1)C(=O)N2CC[C@H]2C(=O)NCc3ccc(cc3)C#N
Nombre IUPAC 2-[[(1R)-2-[(2S)-2-[(4-cianofenil)metilcarbamoil]azetidin-1-il]-1-ciclohexil-2-oxoetil]amino]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 440.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.2424