Learn More
Ximelagatran-d11, TRC
Código de producto. 30456844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456844 10 mg 10 miligramos
30450327 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX74500210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ximelagatran-d11
Fórmula molecular C24H24D11N5O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-[(1R)-1-(Cyclohexyl-d11)-2-[(2S)-2-[[[[4-[(hydroxyamino)iminomethyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-1-azetidinyl]-2-oxoethyl]glycine Ethyl Ester, Exanta-d11, H 376/95-d11
Fórmula InChI InChI=1S/C24H35N5O5/c1-2-34-20(30)15-26-21(17-6-4-3-5-7-17)24(32)29-13-12-19(29)23(31)27-14-16-8-10-18(11-9-16)22(25)28-33/h8-11,17,19,21,26,33H,2-7,12-15H2,1H3,(H2,25,28)(H,27,31)/t19-,21?/m0/s1/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,17D
SMILES O=C([C@@H]1CCN1C([C@@H](C2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])NCC(OCC)=O)=O)NCC3=CC=C(C(NO)=N)C=C3
Peso molecular (g/mol) 484.63