Learn More
Tocris Bioscience™ XIE62-1004
Beskrivning
XIE62-1004 is an inducer of p62-LC3 interaction. Binds to the ZZ domain of p62, leading to p62 self-aggregation and interaction with LC3 on autophagosome membranes; facilitates delivery of cargo proteins to the autophagosome for degradation. Active in vitro and in vivo in a concentration- and time-dependent manner and is specific for wild type p62. Induces degradation of mutant huntingtin in vitro. Can also be used in AUTAC protein degradation systems to induce autophagy through p62 self-aggregation and LC3 interaction.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 2-[[[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]methyl]amino]ethanol hydrochloride |
| CAS | 2421146-32-7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | p62/SQSTM1 |
| Fórmula molecular | C23H25NO3.HCl |
| Pureza | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?