Learn More
Tocris Bioscience™ XIAP Tracer mF-Smac
Código de producto. 30067458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30067458 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30067458 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8069/1
Fluorescein labeled XIAP ligand for TR-FRET assay development
XIAP Tracer mF-Smac is a fluorescent labeled peptide used as an acceptor dye with a terbium labeled BIR domain antibody in TR-FRET assays (Kd values are 4.7 nM at BIR3 (XIAP); 17.9 nM in XIAP polarization assay).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 0.95
CAS 783340-88-5
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular 989.1