Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Código de producto. 17896927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
12 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17896927 100 mL cada uno
17806937 500 mL cada uno
17886927 12 x 500 mL paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17896927 Proveedor TNCBio™ N.º de proveedor XF2120100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aditivo definido y ACF para cultivo celular sin suero.
Aditivo definido para cultivo celular sin suero. Sin compuestos animales/humanos.
Especificaciones
Color Líquido transparente
Contenido y almacenamiento 4 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Osmolalidad 285 - 325 mOsm/kg
pH Desde 7 hasta 8
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Paquete frío