Learn More
uvex Bota Xenova™ PU negro/azul 95562 - Anchura 11
Código de producto. 17298431 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17298431 49 1 par
17288421 38 1 par
17298421 39 1 par
17208431 40 1 par
17218431 41 1 par
17228431 42 1 par
17238431 43 1 par
17248431 44 1 par
17258431 45 1 par
17268431 46 1 par
17278431 47 1 par
17288431 48 1 par
17208441 50 1 par
17218441 51 1 par
17228441 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17298431 Fournisseur uvex Code fournisseur 9556249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    121.61€ / 1 pares
    Ahorro 12.39€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El diseño Uvex 2 Xenova™ proporciona zapatos de seguridad cómodos y sin metales; peso ligero con un acolchado y transpirabilidad óptimos para trabajos en interiores y exteriores
Uvex 2 Xenova™ Bota 95562 S3 SRC
  • Ajuste deportivo extraancho
  • Última generación 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
  • Piel de grano completo repelente al agua transpirable
  • Puntera resistente a arañazos fabricada con cuero recubierto de PU para una larga vida útil
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Uvex Contrafuerte de talón anti-torsión para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Cuello y lengüeta acolchados suaves
  • Suela extraíble cómoda y antiestática con sistema de control de humedad
  • Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y suela exterior resistente a la abrasión
  • Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
  • Resistente al aceite y al combustible
  • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
  • Resistencia al calor a corto plazo hasta 120 °C
  • Antiestático
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • N.º de artículo 95562
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tallas: 38 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Negro, Azul
Material Cuero
Tamaño 49
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.