Learn More
uvex Zapato bajo Xenova™ PU negro/azul 95558 - Anchura 11
Código de producto. 17298381 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17298381 44 1 par
17238381 38 1 par
17248381 39 1 par
17258381 40 1 par
17268381 41 1 par
17278381 42 1 par
17288381 43 1 par
17208391 45 1 par
17218391 46 1 par
17228391 47 1 par
17238391 48 1 par
17248391 49 1 par
17258391 50 1 par
17268391 51 1 par
17278391 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17298381 Proveedor uvex N.º de proveedor 9555844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    113.74€ / 1 pares
    Ahorro 12.26€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El diseño Uvex 2 Xenova™ proporciona zapatos de seguridad cómodos y sin metales; peso ligero con un acolchado y transpirabilidad óptimos para trabajos en interiores y exteriores
Uvex 2 Xenova™ Zapato 95558 S2 SRC
  • Ajuste deportivo extraancho
  • Última generación 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Piel de grano completo repelente al agua transpirable
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Uvex Contrafuerte de talón anti-torsión para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Cuello y lengüeta acolchados suaves
  • Suela extraíble cómoda y antiestática con sistema de control de humedad
  • Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y suela exterior resistente a la abrasión
  • Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
  • Resistente al aceite y al combustible
  • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
  • Resistencia al calor a corto plazo hasta 120 °C
  • Antiestático
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • N.º de artículo 95558
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tallas: 38 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Azul
Material Cuero
Tamaño 44
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD