Descripción
Uvex 2 Xenova™ Zapato 95558 S2 SRC
- Ajuste deportivo extraancho
- Última generación 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
- Piel de grano completo repelente al agua transpirable
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Uvex Contrafuerte de talón anti-torsión para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
- Cuello y lengüeta acolchados suaves
- Suela extraíble cómoda y antiestática con sistema de control de humedad
- Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y suela exterior resistente a la abrasión
- Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
- Resistente al aceite y al combustible
- Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
- Resistencia al calor a corto plazo hasta 120 °C
- Antiestático
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
- N.º de artículo 95558
- Estándar EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tallas: 38 a 52
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, Azul |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 38 |
| Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Desechables | Reutilizables |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Modelo | Uvex 2 |
| Mostrar más |