Learn More
Difluoruro de xenón, TRC
Código de producto. 30450799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450799 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30450799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX7444581G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Cantidad 1 g
Fórmula molecular F2Xe
Sinónimo Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
Fórmula InChI InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMILES F[Xe]F
Nombre IUPAC difluoroxenón
Peso molecular (g/mol) 169.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.901